Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor Thermo Scientific™ MicroClick 30 x 2 et rotor MicroClick 24 x 2
Code produit. 15185283 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
0,2 ml
0,25 ml
0,5 ml
Type de tube:
Microtube
PCR
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15185283
Marque: Thermo Scientific™ 75005752
Adaptateurs pour tube PCR et microtube
Adaptateurs pour rotor Thermo Scientific MicroClick 30 x 2 et rotor 24 x 2 MicroClick.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Type de tube PCR
Capacité 0,2 ml
À utiliser avec (équipement) Rotors MicroClick 30 x 2 et MicroClick 24 x 2
Dimension du tube 0,2 ml