Learn More
Adarotene, MedChemExpress
Code produit. 16426188
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16426188
Marque: Medchem Express HY14808
MedChemExpress Adarotene is an effective apoptosis inducer, which surprisingly produces DNA damage and exhibites a potent antiproliferative activity on a large panel of human tumor cells.
Adarotene is an effective apoptosis inducer, which surprisingly produces DNA damage and exhibites a potent antiproliferative activity on a large panel of human tumor cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau Adarotene
CAS 496868-77-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H26O3
Quantité 10 mg
Synonyme ST1926
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (66.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(C2=CC=C(O)C(C3(C4)CC5CC4CC(C5)C3)=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 374.47
Poids de la formule 374.47
Pourcentage de pureté 98.76%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.