Learn More
Adavosertib, MedChemExpress
Code produit. p-200096122
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16444338
Marque: Medchem Express HY10993
MedChemExpress Adavosertib (AZD-1775; MK-1775) is a potent Wee1 inhibitor with an IC50 of 5.2 nM.
Adavosertib (AZD-1775
Spécification
Nom chimique ou matériau Adavosertib
CAS 955365-80-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H32N8O2
Quantité 10 mg
Synonyme AZD1775 MK-1775
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (249.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(N(C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)C)=NC=C21)C5=NC(C(O)(C)C)=CC=C5)CC=C
Poids moléculaire (g/mol) 500.6
Poids de la formule 500.6
Pourcentage de pureté 98.59%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.