Learn More
Cytiva Milieu ADCF-MAb
Description
- ADCF
- Conception métabolique pour un haut rendement cellulaire et de production d’anticorps monoclonaux
- Permet une adaptation directe ou séquentielle
- Traçabilité des composants
- Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001
- Contient de la L-glutamine et du poloxamère 188
- Les formulations sans L-glutamine supportent le système d’expression génétique GS
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu liquide ADCF-mAb |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration 0,2 μm |
| Avec additifs | Glutamine, Poloxamère 188, HEPES, Bicarbonate de sodium |
| Sans additif | Sans protéines, Sans rouge de phénol |
| Quantité | Flacon de 500 mL |
| Certifications/Conformité | BPFa |
| Contenu et stockage | 2° à 8°C, à l’abri de la lumière |
| Description | avec L-glutamine |