Learn More
Cytiva Milieu ADCF-MAb
Code produit. p-7058049
Click to view available options
Quantité:
Flacon de 500 mL
Flacon de 1 000 mL
Six flacons de 1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
Code produit. 10788134
Marque: Cytiva SH30349.01
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Augmentez les rendements des procédés pour la fabrication d’anticorps monoclonaux (MAbs) avec le™ milieu ADCF-MAb HyClone™, un milieu sans protéines ne contenant aucun composant dérivé d’animaux.
  • ADCF
  • Conception métabolique pour un haut rendement cellulaire et de production d’anticorps monoclonaux
  • Permet une adaptation directe ou séquentielle
  • Traçabilité des composants
  • Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001
  • Contient de la L-glutamine et du poloxamère 188
  • Les formulations sans L-glutamine supportent le système d’expression génétique GS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu liquide ADCF-mAb
Sterilization Method Stérilisation par filtration 0,2 μm
Avec additifs Glutamine, Poloxamère 188, HEPES, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans protéines, Sans rouge de phénol
Quantité Flacon de 500 mL
Certifications/Conformité BPFa
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description avec L-glutamine