Description
- Suction lance for external canisters for PLW 8636
- For 10 - 20 L canisters, positioned outside the machine
- The suction lance features level detection
- Installed by Customer Service
Spécification
Spécification
| Type de produit | Filter |
| À utiliser avec (équipement) | Washer-Disinfectors |
| Quantité | 1 Ea. |