Learn More
Adénine, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Adenine |
| CAS | 73-24-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Adenine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C5 H5 N5 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Adenine, 7H-purin-6-amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Nc1ncnc2nc[nH]c12 |
| Afficher plus |