Learn More
Adénine, Mikromol™
Code produit 18061620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18061620 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18061620 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1495.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Adénine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenine
CAS 73-24-5
Noms d’analytes ou de composants Adenine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H5 N5
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Adenine, 7H-purin-6-amine
Formule InChI InChI=1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
SMILES Nc1ncnc2nc[nH]c12
Nom IUPAC 7H-purine-6-amine
Poids moléculaire (g/mol) 135.13
Quantité 250 mg
Poids de la formule 135,0545 g/mol