Learn More
Sel disodique dihydraté adénosine-5’-diphosphate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15875048 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15875048 25 g Flacon en plastique 25g
15865048 5 g Flacon en plastique 5g
15885048 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15875048 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J10490.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 16178-48-6 | C10H13N5Na2O10P2 | 471.17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16178-48-6
Formule moléculaire C10H13N5Na2O10P2
Poids moléculaire (g/mol) 471.17
Numéro MDL MFCD00150927
Clé InChI ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Synonyme adenosine 5 '-diphosphate disodium salt, adenosine-5 '-diphosphate disodium salt, sodium 2 r,3 s,4 r,5 r-5-6-amino-9 h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5 '-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5 '-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
CID PubChem 85315
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine-5 '-Diphosphate Disodium Salt Dihydrate
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Beilstein 3645656
Nom IUPAC Disodium;[(2 R,3 S,4 R,5 R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthoxy-oxophosphoryl] phosphate d’hydrogène
Poids de la formule 507.2