Learn More
Sel de disodium d’adénosine-5’-monophosphate
Code produit 15474199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15474199 5 g 5g
15484199 25 g 25g
15494199 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15474199 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61643.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4578-31-8 | C10H12N5Na2O7P | 391.19 g/mol
Adenosine-5'-monophosphate disodium salt is a nucleotide involved in the reactions of cellular energy transfers. It is useful for skin rejuvenation in dermatology and aesthetic dermatology. It acts as an activator of a class of protein kinases called as AMP-activated protein kinase (AMPK). Further, it is used as a substrate for enzymes such as AMP-thymidine kinase, AMP deaminase and 5'-nucleotidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel disodique adénosine-5′-monophosphate est un nucléotide impliqué dans les réactions de transferts d’énergie cellulaire. Il est utile pour le rajeunissement de la peau en dermatologie et dermatologie esthétique. Il agit comme activateur d’une classe de protéines kinases appelées protéines kinase activées par l’AMP (AMPK). De plus, il est utilisé comme substrat pour les enzymes telles que la kinase AMP-thymidine, la désaminase AMP et la 5′-nucléotidase.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4578-31-8
Formule moléculaire C10H12N5Na2O7P
Poids moléculaire (g/mol) 391.19
Numéro MDL MFCD00065023
Clé InChI QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L
Synonyme adenosine 5'-monophosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate, disodium amp, amp disodium salt, disodium 5'-amp, adenosine phosphate disodium, 5'-amp disodium salt, 5'-adenylic acid, disodium salt, unii-t1wz11dsrn, adenylic acid disodium salt
CID PubChem 20712
ChEBI CHEBI:81690
Nom IUPAC Disodium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4 -dihydroxyoxolan-2-yl]méthyl phosphate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine-5'-monophosphate disodium salt
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 3586732
Merck Index 14,158
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Poids de la formule 391.2
Forme physique Poudre