Learn More
Sel disodique d’adénosine-5'-monophosphate, Affymetrix/USB™
Code produit 15845058 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15845058 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15845058 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J10620.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine-5'-Monophosphate Disodium Salt
CAS 4578-31-8
Forme physique Poudre anhydre
Quantité 25 g
Formule moléculaire C10H12N5Na2O7P
Numéro MDL MFCD00065023
Beilstein 3586732
Synonyme adenosine 5'-monophosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate, disodium amp, amp disodium salt, disodium 5'-amp, adenosine phosphate disodium, 5'-amp disodium salt, 5'-adenylic acid, disodium salt, unii-t1wz11dsrn, adenylic acid disodium salt
Clé InChI QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Nom IUPAC Disodium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4 -dihydroxyoxolan-2-yl]méthyl phosphate
Poids moléculaire (g/mol) 391.19
CID PubChem 20712
ChEBI CHEBI:81690
Poids de la formule 391.18 (Anhydrous)