Learn More
Sel de sodium d’adénosine 5’-monophosphate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11986851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11986851 1 g Flacon en verre 1g
11996851 5 g Flacon en verre 5g
11906861 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11986851 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 440710010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 149022-20-8 | C10H13N5NaO7P | 369.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149022-20-8
Formule moléculaire C10H13N5NaO7P
Poids moléculaire (g/mol) 369.21
Numéro MDL MFCD18785650
Clé InChI FYWLYWMEGHCZAX-GWKNMROSNA-M
Synonyme sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate hydrate x:1:x, adenosine 5-monophosphoric acid disodium salt, adenosine 5'-monophosphate sodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate hydrate, pubchem14181, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate hydrate 2:1:x, 5'-adenylic acid,sodium salt, hydrate 9ci, disodium hydrate adenosine-5-monophosphate 2-
CID PubChem 23674992
Nom IUPAC hydrogénophosphate [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthyl de sodium
SMILES [Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine 5′-monophosphate sodium salt hydrate
Couleur Blanc
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
pH 4.50 to 6.50
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Poids de la formule 369.21
Pourcentage de pureté 99%