Learn More
Adénosine 5’-triphosphate, sel disodique hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10316070 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10316070 10 g Flacon en verre 10g
11936801 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10316070 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102800100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.00€
    143.65€ / 10g
    Économisez 28.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 34369-07-8 ∣ C10H14N5Na2O13P3 ∣ 551.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34369-07-8
Formule moléculaire C10H14N5Na2O13P3
Poids moléculaire (g/mol) 551.15
Numéro MDL MFCD00150755
Clé InChI TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
CID PubChem 131664345
Nom IUPAC phosphate [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl] de disodium hydraté
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate
Point de fusion 188.0°C to 190.0°C
Couleur Brun à incolore
% min. CAS 97.5
pH 2.5 to 3.5 (5% aq. soln.)
% max. CAS 100.0
Forme physique Liquide
Quantité 10 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Aspect (5% aq. soln.) clear, colorless
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Merck Index 14,155
Synonyme atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless
Poids de la formule 551.14
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Ungraded