Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adénosine-5’-triphosphate sel disodique hydraté, ultra-pure, 98 %
Code produit. p-7041805
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15410137
Marque: Thermo Scientific Chemicals J60336.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551.15 g/mol
Adenosine 5'-Triphosphate, is used as a p2 purinergicagonist. It is also used as a nucleotide, the 5'-triphosphate of deoxyadenosine activated precursor in DNA synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’adénosine 5′-triphosphate est utilisé comme un agoniste de la purine p2. Il est également utilisé comme nucléotide, le 5′-triphosphate du précurseur activé par la désoxyadénosine dans la synthèse de l’ADN.
Solubilité
Soluble à 5 % (p/v) dans l’eau
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 20°C. Tenir à distance des agents oxydants forts. Stable dans des conditions ordinaires. Sensible à la lumière, hygroscopique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34369-07-8
Formule moléculaire C10H14N5Na2O13P3
Poids moléculaire (g/mol) 551.15
Numéro MDL MFCD00150755
Clé InChI TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
Synonyme atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal
CID PubChem 131664345
Nom IUPAC phosphate [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl] de disodium hydraté
SMILES [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Ultrapure
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,155
Informations sur la solubilité Soluble at 5% (w/v) in water
Poids de la formule 605.19 (551.15 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre