Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adénosine, 99+ %
Code produit 10308843 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10308843 100 g Flacon en verre 100g
10071860 5 g Flacon en verre 5g
10377580 25 g Flacon en verre 25g
11946811 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10308843 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 164041000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 58-61-7 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-61-7
Formule moléculaire C10H13N5O4
Poids moléculaire (g/mol) 267.25
Numéro MDL MFCD00005752
Clé InChI OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Synonyme adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
CID PubChem 60961
ChEBI CHEBI:16335
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine
Absorbance 0.76 to 0.80 (A250/A260),0.14 to 0.16 (A280/A260)
Point de fusion 233.0°C to 238.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% (105°C, 2 hrs) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 26, V,16, 335
Merck Index 15141
Rotation spécifique − 60.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Spectrophotométrie 98.0 to 102% (lambda max. 259nm,pH 7) molar absorptivity 15400+/-2% ,on dry basis
Transmittance 98% (c=0.5, H2O, 430nm) 1cm cell min.
Poids de la formule 267.23
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline