Learn More
Adénosine 99,8 %, MP Biomedicals™
Code produit 11318529 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318529 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11318529 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210019991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1920.00€
    1824.90€ / 1kg
    Économisez 95.10€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Nucléotide résultant de l’union d’une molécule de sucre -- d-ribose -- avec une base, l-adénine
Identifiants chimiques
CAS 58-61-7
Formule moléculaire C10H13N5O4
Poids moléculaire (g/mol) 267.25
Numéro MDL MFCD00005752
Clé InChI OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Synonyme adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
CID PubChem 60961
ChEBI CHEBI:16335
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine
Couleur Blanc
Densité 2,09g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.80%
Quantité 1 kg
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol
Poids de la formule 267.2
Forme physique Poudre cristalline