Learn More
Adénosine, Mikromol™
Code produit 17928184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17928184 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17928184 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0784.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Adénosine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine
CAS 58-61-7
Noms d’analytes ou de composants Adenosine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H13 N5 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Adenosine, Adenine riboside, Adenocard, Adenocor, Adenogesic, Adenoscan, Adrekar, Boniton, D-Adenosine, Myocol, NSC 7652, Nucleocardyl, Riboadenosine, Sandesin, PN: WO2007053194 SEQID: 49 claimed sequence, 26: PN: WO2007053194 SEQID: 49 claimed sequence, 27: PN: WO2007053194 SEQID: 49 claimed sequence, 9-beta-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-amine, 9-beta-D-Ribofuranosyladenine, 9H-Purin-6-amine, 9-beta-D-ribofuranosyl-, beta-Adenosine, beta-D-Adenosine, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranoside, adenine-9
Formule InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol
Poids moléculaire (g/mol) 267.24
Quantité 250 mg
Poids de la formule 267,0968 g/mol
Show More Show Less
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.