Learn More
Adénosine, MP Biomedicals™
Code produit 11480426 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480426 1 kg 1kg
11450096 5 g 5g
11465236 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480426 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219980391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00€
    1327.20€ / 1kg
    Économisez 67.80€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Composé d'une molécule d'adénine liée à un fragment de molécule de sucre ribose par une liaisonβ Liaison glycosidique -N9. Adénosine, MP Biomedicals est un nucléoside purique qui est un neurotransmetteur endogène au niveau des récepteurs de l'adénosine.
  • Les effets cardioprotecteurs pourraient être liés à l'activation des récepteurs A1 de l'adénosine et ce médicament est utilisé pour le traitement ou la prévention des arythmies cardiaques (battements cardiaques irréguliers).
  • Les effets antiplaquettaires et anti-inflammatoires de l'adénosine semblent être médiés par le récepteur A2 de l'adénosine.
Identifiants chimiques
CAS 58-61-7
Formule moléculaire C10H13N5O4
Poids moléculaire (g/mol) 267.25
Numéro MDL MFCD00005752
Clé InChI OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Synonyme adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
CID PubChem 60961
ChEBI CHEBI:16335
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Spécification
Point de fusion 233 °C à 238 °C
Quantité 1 kg
Rotation optique −68,0° à −72,0° (c=2, NaOH 1:20)
Poids de la formule 267.2
Pourcentage de pureté 99,0 à 101,0 %
Qualité USP
Forme physique Poudre