Learn More
Adénosine, MP Biomedicals
Code produit 11421145 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421145 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11421145 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219980380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00€
    294.00€ / 100g
    Économisez 15.00€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
  • L'adénosine est utilisée en application topique pour le traitement des plaies du pied chez les personnes atteintes de diabète et également pour le traitement ou la prévention des arythmies cardiaques (battements cardiaques irréguliers).
  • Il est utilisé pour provoquer la dilatation des vaisseaux sanguins
Spécification
Nom chimique ou matériau ADENOSINE
CAS 58-61-7
Point de fusion 233 °C à 238 °C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C10H13N5O4
Formule linéaire C10H13N5O4
Numéro MDL MFCD00005752
Quantité 100 g
Synonyme adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
Clé InChI OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol
Poids moléculaire (g/mol) 267.25
CID PubChem 60961
ChEBI CHEBI:16335
Poids de la formule 267.2
Qualité USP
Forme physique Poudre