Learn More
Adénosine, TRC
Code produit 30010871
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010871 50 mg 50mg
30007967 5 g 5g
30011412 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010871 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA28040050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-61-7
Formule moléculaire C10 H13 N5 O4
Poids moléculaire (g/mol) 267.24
Synonyme 9-β-D-Ribofuranosyl-9H-purin-6-amine, 9-β-D-Ribofuranosyladenine, 9H-Purin-6-amine, 9-β-D-ribofuranosyl-, Adenine riboside, Adenocard, Adenocor, Adenogesic, Adenoscan, Adrekar, Boniton, D-Adenosine, Myocol, NSC 7652, Nucleocardyl, Riboadenosine, Sandesin, β-Adenosine, β-D-Adenosine, β-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-, β-D-Ribofuranoside, adenine-9
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenosine
Noms d’analytes ou de composants Adenosine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Type de solution Neat
Industry Type Forensics
Quantité 50 mg
Poids de la formule 267.0968
Pourcentage de pureté >95%