Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité adhésifs en polyester
Code produit. 11790853
Click to view available options
Largeur (métrique):
25 mm
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Texte affiché:
Corrosif
DANGER d’asphyxie
Oxydant
Conditionnement:
1 ROLL
1 pièce
Code produit. 11790853
Marque: Brady™ 807708
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Panneaux produits dangereux
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières corrosives
Spécification
Certifications/Conformité Conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/EC
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Base en acrylique permanente, sensible à la pression
Description Polyester adhésif
À utiliser avec (application) Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité
Largeur (métrique) 315 mm
Forme Triangulaire
Texte affiché Corrosif
Type de produit Pancarte de sécurité