Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité adhésifs en polyester
Click to view available options
Largeur (métrique):
25 mm
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Texte affiché:
Corrosif
DANGER d’asphyxie
Oxydant
Conditionnement:
1 ROLL
1 pièce
Description
Panneaux produits dangereux
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières corrosives
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières corrosives
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme RoHS selon la directive européenne 2002/95/EC |
| Matériau | Polyester |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’adhésif | Base en acrylique permanente, sensible à la pression |
| Description | Polyester adhésif |
| À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
| Largeur (métrique) | 315 mm |
| Forme | Triangulaire |
| Texte affiché | Corrosif |
| Type de produit | Pancarte de sécurité |