Learn More
Brady™ Pictogrammes d'extincteur en PE, adhésifs
Code produit. p-8003427
Click to view available options
Dimensions (L x l):
L x H : 200 x 250 mm
L x H : 315 x 315 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11760564
Marque: Brady™ 251127
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Signalisation sécurité incendie
• Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
• Signalisation apposée de préférence au-dessus de l'extincteur ou du point à signaler (robinets d'incendie armés, colonnes sèches, installations de détection automatique d'incendie...)
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide et aluminium
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Pictogramme extincteur
Spécification
Alternate Part Number STF 577-200X250-B7541 (BRANDED)
Dimensions (L x l) L x H : 200 x 250 mm