Learn More
Thermo Scientific™ Films de scellage adhésifs
Code produit. 11972351
Click to view available options
Matériau:
Polyéthylène
À utiliser avec (application):
Applications de fluorescence, QPCR
Pour la crystallographie et le génotypage
Pour le stockage des échantillons, thermocyclage avec couvercle
Conditionnement:
100m
250m
Code produit. 11972351
Marque: Thermo Scientific™ AB2450
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réalisez des applications à haut débit à un coût moindre par plaque grâce à ces films de scellage adhésifs, d’un format automatisé pour une étanchéité efficace.
Réalisez des applications à haut débit à un coût moindre par plaque grâce aux films adhésifs Thermo Scientific™. Un format automatisé permet une étanchéité efficace. Les rouleaux sont destinés à être utilisés avec les films adhésifs Thermo Scientific™ SEAL-IT 100™.
Rouleau de film adhésif pour PCR
  • Films de scellage adhésif transparent prévenant l’évaporation des échantillons au cours du stockage ou du passage en thermocycleur, tout en conservant l’accessibilité des échantillons – le film en aluminium peut être percé par les cônes des pipettes.
  • Ne laisse pas de résidu adhésif sur les cônes suite au perçage
  • Ces films de scellage pour PCR sont recommandés en utilisation conjointe avec un thermocycleur doté d’un couvercle à vis ou à clip.
  • Plage de températures : De -80° à 120°C
Rouleau de feuilles adhésives pour PCR
  • Film de scellage adhésif résistant, prévenant l’évaporation des échantillons au cours du stockage ou du passage dans un thermocycleur, tout en conservant l’accessibilité des échantillons – le film aluminium peut être percé par les cônes des pipettes.
  • Ne laisse pas de résidu adhésif sur les cônes suite au perçage
  • Ces films de scellage pour PCR sont recommandés en utilisation conjointe avec un thermocycleur doté d’un couvercle à vis ou à “clip”.
  • Plage de températures : De -80° à +150°C
Film adhésif pour PCR
  • Film clair visuellement pour microplaque pour le stockage des échantillons ; utilisation avec un thermocyleur doté d’un couvercle à vis ou à clip
  • Film adhésif résistant et pelable ne laissant aucun résidu collant sur la plaque
  • Plage de températures : -20°C à +120°C
Rouleau de films ABsolute QPCR
  • Film adhésif transparent pour microplaque conçu pour les applications de fluorescence, y compris la QPCR
  • Fournit une adhérence efficace sous pression, sans effet collant, pour prévenir l’évaporation des échantillons au cours du stockage ou du passage dans un thermocycleur
  • Film adhésif facilement pelable sans laisser de résidu collant sur la plaque
  • Recommandés pour utilisation en conjonction avec un cycleur doté d’un couvercle à vis ou à clip
  • Plage de températures : De -80° à +110°C
Rouleur de film adhésif pour cristallographie
  • Film de scellage adhésif transparente, sensible à la pression et non collant, pour les applications de cristallographie et génotypage
  • Échantillons non exposés à l’adhésif
  • Film facilement pelable sans laisser de résidu collant sur la plaque
  • Plage de températures : De -70° à +110°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur clair
Description Rouleau de film adhésif pour cristallographie : transparent, pelable, aucun résidu ; Pour la cristallographie et le génotypage
Matériau Polyéthylène
À utiliser avec (application) Pour la crystallographie et le génotypage
À utiliser avec (équipement) Scellant adhésif Seal-it 100.
Type de produit Rouleur de film adhésif pour cristallographie
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -70°C à +110°C
Plate Compatibility Plaque à 96/384 puits