Learn More
Thermo Scientific™ Films de scellage adhésifs
Click to view available options
Matériau:
Polyéthylène
À utiliser avec (application):
Applications de fluorescence, QPCR
Pour la crystallographie et le génotypage
Pour le stockage des échantillons, thermocyclage avec couvercle
Conditionnement:
100m
250m
Description
Réalisez des applications à haut débit à un coût moindre par plaque grâce aux films adhésifs Thermo Scientific™. Un format automatisé permet une étanchéité efficace. Les rouleaux sont destinés à être utilisés avec les films adhésifs Thermo Scientific™ SEAL-IT 100™.
- Spécialement étudiés pour fournir les meilleures performances avec la scelleuse Seal-It 100. Divers types de scellage disponible.
- Rouleau de films de scellage adhésif pour PRC.
- films de scellage adhésif transparent prévenant l'évaporation des échantillons au cours du stockage ou du passage en thermocycleur, tout en conservant l'accessibilité des échantillons – la pellicule en aluminium peut être percée par les cônes des pipettes.
- Ne laisse pas de résidu adhésif sur les cônes suite au perçage.
- Ce Film de scellage pour PCR est recommandée en utilisation conjointe avec un thermocycleur doté d'un couvercle à vis ou à « clip ».
- Plage de température : -20° à +120°
- Film de scellage adhésif résistant, prévenant l'évaporation des échantillons au cours du stockage ou du passage dans un thermocycleur, tout en conservant l'accessibilité des échantillons – la pellicule aluminium peut être percée par les cônes des pipettes.
- Ne laisse pas de résidu adhésif sur les cônes suite au perçage.
- Film de scellage pour PCR recommandé pour une utilisation conjointe avec un thermocycleur comportant un couvercle à vis ou à « clip ».
- Plage de température : --80° à +150°
- Film de scellage de plaque adhésif transparent, étudié pour les applications sous fluorescence, notamment la PCR quantitative (qPCR).
- Fournit une adhérence efficace sous pression, sans « effet collant », pour prévenir l'évaporation des échantillons au cours du stockage ou du passage dans un thermocycleur.
- Film adhésif facilement 'pelable' sans laisser de résidu collant sur la plaque.
- Recommandée pour une utilisation conjointe avec un thermocycleur comportant un couvercle à vis ou à « clip ».
- Plage de température : --80° à +110°
- Film de scellage adhésif transparente, sensible à la pression et non collant, pour les applications de cristallographie et génotypage.
- Échantillons non exposés à l'adhésif.
- Film facilement 'pelable'sans laisser de résidu collant sur la plaque.
- Plage de température : --70° à +110°
Spécification
Spécification
| Couleur | clair |
| Description | ABsolute QPCR Seal Roll |
| Matériau | Polyéthylène |
| À utiliser avec (application) | Applications de fluorescence, QPCR |
| À utiliser avec (équipement) | Scellant adhésif Seal-it 100. |
| Type de produit | ABsolute QPCR Seal |
| Perçable | Oui |
| Plage de températures (métrique) | -80°C à +110°C |