Learn More
Acide adipique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10090550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1kg
2,5kg
25kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10090550 1kg Flacon en plastique 1kg
10132320 500 g Flacon en plastique 500g
10538280 2,5kg Flacon en plastique -
10454745 25kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10090550 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102810010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.60€
    34.65€ / 1kg
    Économisez 3.95€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 124-04-9 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-04-9
Formule moléculaire C6H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 146.142
Numéro MDL MFCD00004420
Clé InChI WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
CID PubChem 196
ChEBI CHEBI:30832
Nom IUPAC Acide hexanedioïque
SMILES C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Adipic acid
Point de fusion 151,0°C à 153,0°C
Point d’ébullition 337,0°C
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Quantité 1kg
Point d’éclair 196°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire HO2C(CH2)4CO2H
Beilstein 02, 649
Fieser 01,15
Merck Index 15, 150
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Adipic acid