Learn More
Acide adipique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424704
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000g
25000g
5000g
Conditionnement:
1000g
25000g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424704 5000g 5000g
11414704 1000g 1000g
11434704 25000g 25000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424704 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13705.0I
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 124-04-9 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
L’acide adipique est un monomère utilisé dans la production de nylon 66 par réaction de polycondensation avec l’hexaméthylène diamine. Il est également utilisé comme ingrédient alimentaire et ses esters sont des plastifiants, en particulier dans le chlorure de poly/vinyle. De plus, il réagit avec l’hydroxyde de baryum et subit une réaction de cétonisation pour obtenir la cyclopentanone. En outre, il trouve une application dans les mousses de polyuréthane, les lubrifiants, les adhésifs, la levure chimique, les gélifiants et les arômes alimentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide adipique est un monomère utilisé dans la production de nylon 66 par réaction de polycondensation avec l’hexaméthylène diamine. Il est également utilisé comme ingrédient alimentaire et ses esters sont des plastifiants, en particulier dans le chlorure de poly/vinyle. De plus, il réagit avec l’hydroxyde de baryum et subit une réaction de cétonisation pour obtenir la cyclopentanone. En outre, il trouve une application dans les mousses de polyuréthane, les lubrifiants, les adhésifs, la levure chimique, les gélifiants et les arômes alimentaires.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’acétone. Légèrement soluble dans le cyclohexane. Insoluble dans le benzène, l’acide acétique et l’éther de pétrole.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-04-9
Formule moléculaire C6H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 146.142
Numéro MDL MFCD00004420
Clé InChI WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
CID PubChem 196
ChEBI CHEBI:30832
Nom IUPAC Acide hexanedioïque
SMILES C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Adipic acid
pH 2,7
Point de fusion 151°C à 155°C
Point d’ébullition ∼205°C (3 mmHg)
Densité 1,36
Quantité 5000g
Point d’éclair 196°C (384°F)
Odeur Inodore
Beilstein 1209788
Merck Index 14,162
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and acetone. Slightly soluble in cyclohexane. Insoluble in benzene,acetic acid and petroleum ether.
Poids de la formule 146.14
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Adipic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexanedioic acid