Learn More
Acide adipique, ester bis-2-éthylhexylique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311334 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311334 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC10046000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
CAS 103-23-1
Noms d’analytes ou de composants Adipic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C22 H42 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Adipic acid-bis-2-ethylhexylester
Formule InChI InChI=1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
Nom IUPAC Hexanedioate2de bis(-éthylhexyle)
Poids moléculaire (g/mol) 370.57
Quantité 100 mg
Poids de la formule 370,3083 g/mol