Learn More
Acide adipique, Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15632920 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
25kg
Conditionnement:
100g
25kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15632920 25kg 25kg
15622920 100 g 100g
15642920 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15632920 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2763525KG
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, E 355, 99,6-101,0 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-04-9
Formule moléculaire C6H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 146.142
Numéro MDL MFCD00004420
Clé InChI WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adipic acid, adipinic acid, 1,4-butanedicarboxylic acid, adilactetten, acifloctin, acinetten, 1,6-hexanedioic acid, molten adipic acid, kyselina adipova, adipinsaure german
CID PubChem 196
ChEBI CHEBI:30832
Nom IUPAC Acide hexanedioïque
SMILES C(CCC(=O)O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Adipic Acid
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur.BP
Quantité 25kg
Point d’éclair 196 °C (384,8 °F)
Température d’allumage 788 °F
Résidus après l’allumage ≤0,002 % (sous forme de SO4)
Formule linéaire HOOC(CH2)4COOH
Densité de vapeur 5 (par rapport à l’air)
Tension de vapeur 1 mmHg (159,5 °C)
Beilstein 1209788
Informations sur la solubilité Librement soluble dans le méthanol, l’eau bouillante, le cyclohexane, l’acétone, l’eau, l’éthanol. Insoluble dans le benzène, l’éther pétrolier.
Poids de la formule 146,14g/mol
Pourcentage de pureté 99,6 à 101 % (calcul à la substance séchée)