Learn More
Acide adipique, Mikromol™
Code produit 17991066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17991066 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17991066 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1008.02
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide adipique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Adipic acid (Hexanedioic acid)
CAS 124-04-9
Noms d’analytes ou de composants Adipic acid (Hexanedioic acid)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H10 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Adipic acid, Hexanedioic acid
Formule InChI InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
SMILES OC(=O)CCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide hexanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 146.14
Quantité 250 mg
Poids de la formule 146,0579 g/mol