Learn More
Ester monoéthylique d’acide adipique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486906
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11486906 5 g 5g
11496906 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24006.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 626-86-8 | C8H14O4 | 174.196 g/mol
Adipic acid monoethyl ester is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester monoéthylique de l’acide adipique est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-86-8
Formule moléculaire C8H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 174.196
Numéro MDL MFCD00004419
Clé InChI UZNLHJCCGYKCIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adipic acid monoethyl ester, monoethyl adipate, ethyl hydrogen adipate, hexanedioic acid, monoethyl ester, monoethyl hexanedioate, monoethyladipic acid ester, adipic acid, monoethyl ester, mono-ethyl adipate, hexanedioic acid, 1-ethyl ester, hexanoic acid, monoethyl ester
CID PubChem 12295
Nom IUPAC Acide6-éthoxy-6-oxohéxanoïque
SMILES CCOC(=O)CCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Adipic acid monoethyl ester
Point de fusion 28°C to 29°C
Densité 0.98
Point d’ébullition 179°C to 181°C (decomposition)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.439
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 95%