Learn More
Dihydrazide adipique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022374
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11462078
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15119.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1071-93-8 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
Adipic dihydrazide is used as a formaldehyde scavenger and reacts with formaldehyde, thereby preventing the volatilizing of formaldehyde in the air. It is also employed as a paint additive and coating additive. It is also used as an intermediate. Further, it is used for cross-linking water-based emulsions and as a hardener for certain epoxy resins, which finds application in powder coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dihydrazide adipique est utilisé comme capteur du formaldéhyde et réagit avec le formaldéhyde, empêchant ainsi la volatilisation du formaldéhyde dans l’air. Il est également utilisé comme additif pour les peintures et les revêtements. Il est également utilisé comme intermédiaire. De plus, il est utilisé pour la réticulation d’émulsions à base d’eau et comme durcisseur pour certaines résines époxydes, qui trouvent leur application dans les revêtements en poudre.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et l’acétone.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1071-93-8
Formule moléculaire C6H14N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Numéro MDL MFCD00007614
Clé InChI IBVAQQYNSHJXBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adipic dihydrazide, adipohydrazide, adipic acid dihydrazide, hexanedioic acid, dihydrazide, adipyl hydrazide, hexanediohydrazide, adipic acid, dihydrazide, adipodihydrazide, hexanedioic acid, 1,6-dihydrazide, unii-vk98i9yw5m
CID PubChem 66117
Nom IUPAC Hexanedihydrazide
SMILES NNC(=O)CCCCC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Adipic dihydrazide
Point de fusion 180°C to 182°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 973863
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and acetone.
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Adipic dihydrazide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hexanedioic acid, dihydrazide