Learn More
Ester méthylique adipique de semi-aldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11985111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 11985111
Marque: Thermo Scientific Acros 438912500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Adipic semialdehyde methyl ester
CAS 6654-36-0
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Point d’ébullition 59°C to 61°C (1.0 Torr)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H12O3
Formule linéaire OHCCH2CH2CH2CH2CO2CH3
Quantité 250 mg
Synonyme adipic semialdehyde methyl ester, methyl 5-formylvalerate, methyl adipaldehydate, 6-oxo-hexanoic acid methyl ester, 6-oxohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 6-oxo-, methyl ester, 5-carbomethoxy-1-pentanal, hexanoic acid,6-oxo-,methyl ester, methyl 6-oxo-hexanoate, methyl 5-formylpentanoate
Clé InChI FDNFXHCDOASWAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CCCCC=O
Nom IUPAC 6-oxohexanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
CID PubChem 81164
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Adipic semialdehyde methyl ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.