Learn More
Adipaonitrile, 99+ %, conditionné sous argon dans des flacons refermables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11335917
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11335917
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043679.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-69-3 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Adiponitrile is used as an intermediate for the synthesis of hexamethylenediamine (diamino-1,6-hexane). This chemical is an important intermediate for the manufacture of synthetic fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-69-3
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.144
Numéro MDL MFCD00001975
Clé InChI BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril
CID PubChem 8128
Nom IUPAC hexanedinitrile
SMILES C(CCC#N)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Adiponitrile
Point de fusion 2°C
Densité 0.951 g/mL
Point d’ébullition 295°C
Point d’éclair 163°C (325°F)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacons Chemseal™
Indice de réfraction 1.438
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2205
Beilstein 1740005
Informations sur la solubilité Highly soluble in water (83g/L).
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide