Learn More
BRAND™ Pipette numérique réglable Transferpettor™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 à 50 mu;l
2,5 à 10 mu; litres
20 à 100 μl
5 à 25 mu;l
Couleur:
Blanc
Bleu
Orange
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Haut degré de précision et d’exactitude
- Pour les opérations de pipetage les plus exigeantes
- Fonctionnent selon le principe de déplacement positif, le piston étant en contact direct avec le liquide aspiré
- Le piston étanche nettoie toujours les parois des pointes jusqu’à ce qu’elles soient complètement propres, ce qui donne des résultats reproductibles
- Il n'est pas nécessaire de jeter les pointes après chaque opération de pipetage car le mouillage résiduel est négligeable
- Utilisation conseillée avec les milieux ayant une densité pouvant atteindre 13,6 g/cm³, une viscosité pouvant atteindre 50 000 mm2/s, une pression de vapeur pouvant atteindre 500 mbar
- Plage de températures de fonctionnement de 15°C à 40°C
- Livraison avec certificat de performance
Spécification
Spécification
| Précision | 0,8 percnt;, plusmn; 0,2 mu;l |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 8655-2 |
| Couleur | Blanc |
| Gamme de produits | Transferpettor |
| Type | Pipette |
| Volume (métrique) | 5 à 25 mu;l |
| Température (métrique) en fonctionnement | 15 °C à 40 °C |