Learn More
BRAND™ Pipette numérique réglable Transferpettor™
Code produit. 10423921 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 à 50 mu;l
2,5 à 10 mu; litres
20 à 100 μl
5 à 25 mu;l
Couleur:
Blanc
Bleu
Orange
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10423921
Marque: BRAND™ 701817
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéale pour les liquides lorsque les pipettes à déplacement d'air ne fonctionnent pas. Les pipettes numériques réglables Brand™ Transferpettor™ permettent de manipuler des liquides visqueux, moussants et une haute pression de vapeur.
  • Haut degré de précision et d’exactitude
  • Pour les opérations de pipetage les plus exigeantes
  • Fonctionnent selon le principe de déplacement positif, le piston étant en contact direct avec le liquide aspiré
  • Le piston étanche nettoie toujours les parois des pointes jusqu’à ce qu’elles soient complètement propres, ce qui donne des résultats reproductibles
  • Il n'est pas nécessaire de jeter les pointes après chaque opération de pipetage car le mouillage résiduel est négligeable
  • Utilisation conseillée avec les milieux ayant une densité pouvant atteindre 13,6 g/cm³, une viscosité pouvant atteindre 50 000 mm2/s, une pression de vapeur pouvant atteindre 500 mbar
  • Plage de températures de fonctionnement de 15°C à 40°C
  • Livraison avec certificat de performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0,6 percnt;, plusmn; 0,3 mu;l, 0,4%
Certifications/Conformité DIN EN ISO 8655-2
Couleur Vert
Gamme de produits Transferpettor
Type Pipette
Volume (métrique) 10 à 50 mu;l
Affichage Numérique
À utiliser avec (application) Milieux à haute viscosité et milieux à haute densité
Incréments 0,1 μl
Quantité 1 unité
Température (métrique) en fonctionnement 15 °C à 40 °C