Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai réglable
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes (15 ml), Tubes (18 mm)
Tubes (22 mm), Tubes (25 ml)
Tubes (30 mm), Tubes (5 ml)
Conditionnement:
1 pièce
Description
2 maximum par plateforme
Spécification
Spécification
| Type de produit | Portoir pour tubes à essai réglable |
| Capacité | Tubes (15 ml), Tubes (18 mm) |
| Positions | 40 |
| À utiliser avec (équipement) | Mini-agitateur multiplateforme Fisherbrand™ et mini-agitateur pour microplaques |
| Dimensions (L x l x H) | 262 x 112 x 171 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 18 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering