Learn More
Kartell™ Flacon distributeur à volume réglable
Code produit. p-8504042
Click to view available options
Comprend:
Récipient de mesure de 25 ml
Récipient de mesure de 50 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10707732
Marque: Kartell™ 0147600
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend un récipient de mesure qui glisse vers le haut et le bas d’un tube pour ajuster au volume de distribution désiré. Le flacon distributeur à volume réglable Kartell™ utilise la pression de la compression pour expulser le liquide dans le récipient de mesure.
  • La coupelle graduée peut glisser vers le haut et le bas le long du tube
  • La variation de hauteur modifie le volume à distribuer
  • Le volume distribué reste constant à n’importe quelle position prédéfinie de la coupelle
  • La coupelle se remplit en appuyant sur le flacon et en forçant le liquide à monter le long du tube
  • Lorsque la pression du flacon est libérée, l’excédent est renvoyé vers le flacon et seul le volume désiré reste
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
Description PE (flacon) avec PMP (récipient)
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Plage de volumes de remplissage 0 - 25 ml
Comprend Récipient de mesure de 25 ml
Matériau Polyéthylène