Learn More
Kartell™ Flacons de distribution à volume réglable
Conçus avec un récipient de distribution réglable en PMP transparent pour plus de visibilité et un flacon en PE pour plus de flexibilité. Les flacons de distribution à volume réglable Kartell™ conviennent uniquement à la mesure et à la distribution répétitives de volumes précis de liquides.
Marque: Kartell™ 0148200
Description
Conçus avec un récipient de distribution réglable en PMP transparent pour plus de visibilité et un flacon en PE pour plus de flexibilité. Les flacons de distribution à volume réglable Kartell™ conviennent uniquement à la mesure et à la distribution répétitives de volumes précis de liquides.
- La coupelle graduée peut glisser vers le haut et le bas le long du tube pour déterminer le volume distribué
- La position du volume distribué peut être prédéfinie
- Le flacon en polyéthylène est facile à compresser pour forcer le liquide dans le tube à remonter jusqu’à la coupelle de mesure
- L’excès de liquide est aspiré dans le flacon pour une mesure précise du volume désiré
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
| 1000 ml | |
| Bouchon avec tube et coupelle graduée en PMP | |
| 50 ml |
| Adapté aux denrées alimentaires | |
| PMP | |
| Oui |