Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adonitol, 98 %
Code produit 11904641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11904641 500 g Flacon en verre 500g
10657332 5 g Flacon en verre 5g
10667332 10 g Flacon en verre -
10793085 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11904641 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 167035000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Adonitol, 98 %, C5H12O5, numéro CAS 488-81-3, adonit, adonite, adonitol, d-ribitol, d-xylitol, eutrit, ribitol, xyrit, xylite, xylitol, 100 g, 97,5 % min (ELSD) (HPLC), 01,53, 100,0, 99,0, blanc, 207-685-7, 152,15, HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N, authentique, (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 488-81-3
Formule moléculaire C5H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00064291
Clé InChI HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Synonyme xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
CID PubChem 6912
Nom IUPAC (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Adonitol
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 101.0°C to 104.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 01,53
Merck Index 15,157
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol,insoluble in ether
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine