Learn More
Bellingham Stanley ADP 430 Automatic Digital Polarimeter
GREENER_CHOICE
Marque:  Bellingham Stanley 37-30
8910.45 EUR valable jusqu'au 2025-12-20
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24121" pour bénéficier de cette offre.
ADP 430 Automatic Digital Polarimeter
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15731728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14005.00€
    10651.00€ / 1 pièce
    Économisez 3354.00€
    23% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 27-01-2026