Learn More
Brady™ Panneau pour transport ADR quantité limitée
Code produit. 15333408
Click to view available options
Couleur:
Noir sur blanc
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 15333408
Marque: Brady™ 813992
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Panneaux pour transport noir et blanc quantité limitée en forme de losange.
  • Remplace la quantité limitée pour tous les transports sauf l’avion
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Acrylique, permanent, Permanent
Revêtement None
Couleur Noir sur blanc
Finition Brillant
Format Roll
Matériau Polyester laminé
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification des installations, identification des communications relatives aux dangers
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 250 Signs/Roll
Quantité 250 étiquettes
Forme Diamant
Plage de températures (impériale) -40°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0.0039 in.
Épaisseur (métrique) 0,099 mm
Dimensions (LxW) 100 x 100 mm
Longueur (impériale) 3.94 in.
Largeur (impériale) 3.94 in.
Largeur (métrique) 100 mm
Hauteur (impériale) 3.94 in.
Hauteur (métrique) 100 mm
Alternate Part Number ADR9 - LQ 2011- 100*100-B7541 250/ROLL