Learn More
Tartrate d'adrénaline (L-tartrate d'adrénaline), LoGiCal
Code produit 30458893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458893 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458893 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0614.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Adrenaline tartrate
CAS 51-42-3
Noms d’analytes ou de composants Adrenaline tartrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H13 N O3 . C4 H6 O6
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Adrenaline Tartrate, L-Adrenaline Tartrate, 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), (R)-4-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Adrenaline tartrate (1:1), Tartaric acid compd. with adrenaline, (-)-Adrenaline acid tartrate, (-)-Adrenaline bitartrate, (-)-Adrenaline hydrogen tartrate, (-)-Adrenaline tartrate, (-)-Epinephrine (+)-bitartrate, (-)-Epinephrine bitartrate, Adrenalin bitartrate, Adrenaline acid tartrate, Adrenaline bitartrate, Adrenaline hydrogen tartrate, Asmatane Mist, Asthmahaler Epitrate, Bronitin Mist, Bronkaid Mist Suspension, Epinephrine bitartrate, Epinephrine d-bitartrate, Epinephrine hydrogen tartrate, Epinephrine tartrate, Epitrate, L-Adrenaline bitartrate, Medihaler-Epi, Primatene Mist Suspension, R-(-)-Epinephrine bitartrate, l-Adrenaline bitartrate, l-Adrenaline d-bitartrate, l-Adrenaline hydrogen tartrate, l-Adrenaline tartrate, l-Epinephrine bitartrate, l-Epinephrine d-bitartrate, (-)-3,4-Dihydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzyl alcohol (+)-tartrate (1:1) (salt)
Formule InChI InChI=1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque ; 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]benzène-1,2-diol
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 333.29
Quantité 10 mg
Poids de la formule 333,106 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.