Learn More
Tartrate d'adrénaline, Mikromol™
Code produit 18081560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18081560 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18081560 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0614.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
tartrate d'adrénaline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Adrenaline tartrate
CAS 51-42-3
Noms d’analytes ou de composants Adrenaline tartrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H13 N O3 . C4 H6 O6
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Adrenaline Tartrate, L-Adrenaline Tartrate, 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), (R)-4-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Adrenaline tartrate (1:1), Tartaric acid compd. with adrenaline, (-)-Adrenaline acid tartrate, (-)-Adrenaline bitartrate, (-)-Adrenaline hydrogen tartrate, (-)-Adrenaline tartrate, (-)-Epinephrine (+)-bitartrate, (-)-Epinephrine bitartrate, Adrenalin bitartrate, Adrenaline acid tartrate, Adrenaline bitartrate, Adrenaline hydrogen tartrate, Asmatane Mist, Asthmahaler Epitrate, Bronitin Mist, Bronkaid Mist Suspension, Epinephrine bitartrate, Epinephrine d-bitartrate, Epinephrine hydrogen tartrate, Epinephrine tartrate, Epitrate, L-Adrenaline bitartrate, Medihaler-Epi, Primatene Mist Suspension, R-(-)-Epinephrine bitartrate, l-Adrenaline bitartrate, l-Adrenaline d-bitartrate, l-Adrenaline hydrogen tartrate, l-Adrenaline tartrate, l-Epinephrine bitartrate, l-Epinephrine d-bitartrate, (-)-3,4-Dihydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzyl alcohol (+)-tartrate (1:1) (salt)
Formule InChI InChI=1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
SMILES CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nom IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico; 4-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benceno-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 333.29
Quantité 500 mg
Poids de la formule 333,106 g/mol