missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Adrenocorticotropic Hormone (4-11), human
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| CAS | 67224-41-3 |
| Contenu et stockage | Store at -20°C |
| Format | Solid |
| Quantité | 1 mg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu