missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adriforant hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. 16483797
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16483797

Marque: Medchem Express HY19705B

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Adriforant hydrochloride (PF-3893787 hydrochloride) is a novel histamine H4 receptor antagonist binding affinity (Ki=2.4 nM) and is also a functional (Ki=1.56 nM) antagonist.

Adriforant hydrochloride (PF-3893787 hydrochloride) is a novel histamine H4 receptor antagonist binding affinity (Ki=2.4 nM) and is also a functional (Ki=1.56 nM) antagonist.

Spécification

Nom chimique ou matériau Adriforant hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 2096455-90-0
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H25Cl3N6
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme PF-3893787 hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (269.01 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (224.16 mM)
SMILES NC1=NC(N2C[C@H](NC)CC2)=CC(NCC3CC3)=N1.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 371.74
Poids de la formule 371.74
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis