Learn More
Adriforant hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16497848
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16497848
Marque: Medchem Express HY19705B
MedChemExpress Adriforant hydrochloride (PF-3893787 hydrochloride) is a novel histamine H4 receptor antagonist binding affinity (Ki=2.4 nM) and is also a functional (Ki=1.56 nM) antagonist.
Adriforant hydrochloride (PF-3893787 hydrochloride) is a novel histamine H4 receptor antagonist binding affinity (Ki=2.4 nM) and is also a functional (Ki=1.56 nM) antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Adriforant hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 2096455-90-0
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H25Cl3N6
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme PF-3893787 hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (269.01 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (224.16 mM)
SMILES NC1=NC(N2C[C@H](NC)CC2)=CC(NCC3CC3)=N1.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 371.74
Poids de la formule 371.74
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.