Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffé série TX150, cuve en acier inoxydable
Code produit. 12767839
Click to view available options
Profondeur (métrique) intérieure:
300 mm
325 mm
505 mm
690 mm
Hauteur (métrique) intérieure:
150 mm
200 mm
Largeur (métrique) intérieure:
150 mm
300 mm
Gamme de températures:
-15°C à +200°C
0°C à 200°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12767839
Marque: Grant Instruments™ TX150ST26
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre des performances exceptionnelles pour les applications de routine et sophistiquées nécessitant un contrôle précis de la température jusqu’à un maximum de 150°C. Le bain à circulation chauffé Grant Instruments™ Optima™ série TX150 avec cuve en acier inoxydable associe le cryothermostat numérique Grant Optima™ TX150 puissant et polyvalent et un choix de cinq cuves en acier inoxydable de différentes capacités.
  • Stabilité ±0,01ºC
  • Grand écran couleur lumineux
  • Écran d’accueil avec icônes équipé d’un cadran et de deux boutons de fonction
  • Programmation/profilage de température (TX150 ,1 programme avec 30 segments)
  • Modèle disponible avec / sans pince (pince en T)
  • Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
  • 5 étalonnage par l’utilisateur
  • Cadran de température réglable par l’utilisateur
  • Étalonnage par l’utilisateur à 5 points
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de températures -15°C à +200°C
Comprend Comprend un chauffage à immersion / agitateur TX150 avec bain ST26
Matériau Acier inoxydable
Largeur (métrique) intérieure 300 mm
Hauteur (métrique) intérieure 200 mm
Profondeur (métrique) intérieure 505 mm