Learn More
Mecmesin™ Jauge de force avancée
Code produit. p-8010814
Encompass
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 N
250 N
2 500 N
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11977969
Marque: Mecmesin™ 850418
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
L’indicateur de force avancé (AFG) est l’instrument numérique le plus polyvalent et le plus complet.
Avec des exigences toujours croissantes pour améliorer la qualité, la durabilité et la facilité d’utilisation de tous les produits, il est de plus en plus nécessaire d’effectuer des tests physiques pendant les procédés de fabrication. L’indicateur de force avancé (AFG) est un instrument puissant avec de nombreuses fonctionnalités innovantes conçues pour s’adapter à une large gamme de tests de tension et de compression.
L’AFG offre des fonctionnalités de test améliorées et des capacités d’analyse des données :
  • Mode max et 1er pic : identifiez les points de charge critiques du test
  • Vitesse d’acquisition rapide des données : recueille les mesures de force de rupture avec précision
  • Alarmes sonores et visuelles de réussite / d’échec : avertit immédiatement les opérateurs lors des tests
  • Avertissement de surcharge avec barre de tendance : pour minimiser les dommages accidentels subis par la cellule de charge
  • Stockage intégré pour un maximum de 500 mesures : effectuez un test rapide dès maintenant et téléchargez les résultats plus tard
  • Transfert de données via RS232, Digimatic ou analogique : données de sortie vers PC ou imprimante pour une analyse plus approfondie
  • Capacité de connexion aux cellules de charge externes et aux capteurs de couple : devient un affichage polyvalent pour de nombreuses applications
Spécification
Capacité (métrique) 250 N
Hauteur (métrique) 201 mm
Largeur (métrique) 70 mm
Poids (métrique) 650 g
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.