Learn More
Fisherbrand™ 150 - Circulateur déterminer la température avancée et bain d’agitation avec pompe intégrée et bain en acier inoxydable
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Dimensions (P x l x H) intérieures:
300 x 150 x 150 mm
325 x 300 x 150 mm
505 x 300 x 150 mm
505 x 300 x 200 mm
690 x 300 x 200 mm
Gamme de températures:
15°C à 150°C
5° C à 150° C
5° C à 150° C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fournit des performances optimales pour les applications courantes et compliquées nécessitant un contrôle précis de la température jusqu’à un maximum de 150° C.
- Modèle disponible avec ou sans pince en T pour une utilisation indépendante de pratiquement n’importe quel réservoir à côté verticale.
- Stabilité :± 0,01° C/uniformité :± 0,05° C
- Pompe intégrée puissante pour la circulation externe des liquides
- grand écran plein couleur éclairé avec un choix de 5 langues
- Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
- Coupe de température réglable
- Étalonnage de l’utilisateur de 5 points
- Facile à programmer via une interface ou à distance via un PC/ordinateur portable avec un logiciel d’utilisateur
- Sonde à distance facultative
- Autres accessoires, notamment les couvercles, les supports et les glacières d'immersion vendus séparément
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 6,9 g |
| Capacité (métrique) | 26 l |
| Type de condenseur | Refroidissement par air |
| Puissance de refroidissement | -15° C (avec glacière d’immersion) |
| Débit | 18 l/min |
| Gamme de températures | 5° C à 150° C |
| Type | Circulateur chauffant avec bain ouvert |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Garantie | 3 ans |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 505 x 300 x 200 mm |
| Afficher plus |